Imprimer

Ethyl 5-bromo-2-ethoxynicotinate

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR110066-1GEA 24.8 EUR
APOSOR110066-1G
Ethyl 5-bromo-2-ethoxynicotinate
Ethyl 5-bromo-2-ethoxynicotinate
Formule: C₁₀H₁₂BrNO₃
Poids moléculaire: 274,111 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19105409
Numéro CAS: 1310416-59-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR