Imprimer

8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR110120-1GEA 452 EUR
APOSOR110120-1G
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Poids moléculaire: 241,041 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17016025
Numéro CAS: 1234616-06-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR