Imprimer
N-Methyl-1H-indole-3-carboxamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR111177-1GEA 171 EUR
APOSOR111177-1G
N-Methyl-1H-indole-3-carboxamide
N-Methyl-1H-indole-3-carboxamide
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Poids moléculaire: 174,199 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12193321
Numéro CAS: 85729-23-3