1-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-2-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethane-1,2-dione
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

|
Attention
|
Formule:
C₁₈H₁₆BrN₅O₂ Poids moléculaire: 414,256 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00829501 Numéro CAS: 256417-42-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...