Imprimer
3-Vinylfuran
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR400372-250MGEA 257 EUR
APOSOR400372-250MG APOSOR400372-1G
3-Vinylfuran
3-Vinylfuran
Formule: C₆H₆O
Poids moléculaire: 94,111 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756842
Numéro CAS: 67364-02-7
UN: 1993
ADR: 3,III