Imprimer
Methyl 2-chloro-1,3-benzoxazole-6-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR400449-250MGEA 568 EUR
APOSOR400449-250MG
Methyl 2-chloro-1,3-benzoxazole-6-carboxylate 95%
Methyl 2-chloro-1,3-benzoxazole-6-carboxylate
Formule: C₉H₆ClNO₃
Poids moléculaire: 211,602 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD20528144
Numéro CAS: 819076-91-0