Imprimer
Methyl 2-bromo-3-nitrobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR400515-1GEA 51 EUR
APOSOR400515-1G APOSOR400515-5G APOSOR400515-25G
Methyl 2-bromo-3-nitrobenzoate
Methyl 2-bromo-3-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆BrNO₄
Poids moléculaire: 260,042 g/mol
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087891
Numéro CAS: 5337-09-7