Imprimer
3-Chloro-4-methoxybenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR400991-5GEA 149 EUR
APOSOR400991-5G APOSOR400991-1G
3-Chloro-4-methoxybenzyl bromide
3-Chloro-4-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrClO
Poids moléculaire: 235,506 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06858766
Numéro CAS: 320407-92-9