Imprimer

4-Chloro-1,3-dimethylpyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carbonyl chloride

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


APOSOR4065-1GEA 183 EUR
APOSOR4065-1G APOSOR4065-500MG
4-Chloro-1,3-dimethylpyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carbonyl chloride
4-Chloro-1,3-dimethylpyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carbonyl chloride
Formule: C₉H₇Cl₂N₃O
Poids moléculaire: 244,077 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067960
Numéro CAS: 175201-95-3
UN: 1759
ADR: 8,III

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR