Imprimer

4-Bromo-5,6-dihydro-2H-pyran-3-carboxaldehyde

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR41187-250MGEA 0 EUR
APOSOR41187-250MG APOSOR41187-1G
4-Bromo-5,6-dihydro-2H-pyran-3-carboxaldehyde
4-Bromo-5,6-dihydro-2H-pyran-3-carboxaldehyde
Formule: C₆H₇BrO₂
Poids moléculaire: 191,023 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16657672
Numéro CAS: 904744-54-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR