Imprimer

7-Bromo-4-chloro-8-methylquinoline

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR42032-1GEA 384 EUR
APOSOR42032-1G
7-Bromo-4-chloro-8-methylquinoline
7-Bromo-4-chloro-8-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇BrClN
Poids moléculaire: 256,526 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12674986
Numéro CAS: 1189106-50-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR