Imprimer
3-Methylisoquinoline-5-sulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR42157-1GEA 858 EUR
APOSOR42157-1G
3-Methylisoquinoline-5-sulphonyl chloride
3-Methylisoquinoline-5-sulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₈ClNO₂S
Poids moléculaire: 241,694 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052648
Numéro CAS: 640290-02-4
UN: 1759
ADR: 8,III