Imprimer
Methyl 2-bromo-5-methylthiophene-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR43540-250MGEA 48.1 EUR
APOSOR43540-250MG
Methyl 2-bromo-5-methylthiophene-3-carboxylate
Methyl 2-bromo-5-methylthiophene-3-carboxylate
Formule: C₇H₇BrO₂S
Poids moléculaire: 235,098 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09702018
Numéro CAS: 944709-72-2