Imprimer
N-Isopropyl-4-(piperidin-1-yl)benzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR4372-1GEA 210 EUR
APOSOR4372-1G
N-Isopropyl-4-(piperidin-1-yl)benzylamine
N-Isopropyl-4-(piperidin-1-yl)benzylamine
Formule: C₁₅H₂₄N₂
Poids moléculaire: 232,364 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368526
Numéro CAS: 852180-57-5