Imprimer

2-[2-(Bromomethyl)phenyl]thiophene 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

APOSOR4410-5GEA 0 EUR
APOSOR4410-5G APOSOR4410-1G
2-[2-(Bromomethyl)phenyl]thiophene 95%
2-[2-(Bromomethyl)phenyl]thiophene
Formule: C₁₁H₉BrS
Poids moléculaire: 253,158 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368537
Numéro CAS: 791078-04-1
UN: 3265
ADR: 8,III

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR