Imprimer

3-Methyl[1,2,3]triazolo[1,5-a]pyridine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


Attention

APOSOR4437-1GEA 234 EUR
APOSOR4437-1G
3-Methyl[1,2,3]triazolo[1,5-a]pyridine
3-Methyl[1,2,3]triazolo[1,5-a]pyridine
Formule: C₇H₇N₃
Poids moléculaire: 133,151 g/mol
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062406
Numéro CAS: 54856-82-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR