Imprimer
2-(2,5-Dihydro-3-furanyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR450022-100MGEA 256 EUR
APOSOR450022-100MG APOSOR450022-250MG
2-(2,5-Dihydro-3-furanyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-(2,5-Dihydro-3-furanyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₀H₁₇BO₃
Poids moléculaire: 196,051 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16996209
Numéro CAS: 212127-80-5