Imprimer
4-Thioxo-1,3-thiazolidin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR450087-1GEA 408 EUR
APOSOR450087-1G APOSOR450087-250MG
4-Thioxo-1,3-thiazolidin-2-one
4-Thioxo-1,3-thiazolidin-2-one
Formule: C₃H₃NOS₂
Poids moléculaire: 133,192 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02167269
Numéro CAS: 4303-29-1