Imprimer

N-(2-Bromophenyl)-1,2,3,4-thiatriazol-5-amine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR450121-250MGEA 139 EUR
APOSOR450121-250MG
N-(2-Bromophenyl)-1,2,3,4-thiatriazol-5-amine
N-(2-Bromophenyl)-1,2,3,4-thiatriazol-5-amine
Formule: C₇H₅BrN₄S
Poids moléculaire: 257,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32264086
Numéro CAS: 1903963-79-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR