Imprimer
3-Nitrobenzoyl isocyanate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR450134-1GEA 510 EUR
APOSOR450134-1G APOSOR450134-250MG
3-Nitrobenzoyl isocyanate
3-Nitrobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₈H₄N₂O₄
Poids moléculaire: 192,128 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28365515
Numéro CAS: 5843-49-2
UN: 2206
ADR: 6.1,II