Imprimer

N,N,3-Trimethyl-3-azetidinamine dihydrochloride

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


APOSOR451009-1GEA 1250 EUR
APOSOR451009-1G
N,N,3-Trimethyl-3-azetidinamine dihydrochloride
N,N,3-Trimethyl-3-azetidinamine dihydrochloride
Formule: C₆H₁₄N₂·2ClH
Poids moléculaire: 187,111 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10565801
Numéro CAS: 133891-76-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR