3-((Dimethylamino)methyl)azetidine dihydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₄N₂·2ClH Poids moléculaire: 187,111 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09264464 Numéro CAS: 321890-22-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...