Imprimer

4-(Azetidin-1-yl)piperidine dihydrochloride

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


APOSOR451013-1GEA 1160 EUR
APOSOR451013-1G
4-(Azetidin-1-yl)piperidine dihydrochloride
4-(Azetidin-1-yl)piperidine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₆N₂·2ClH
Poids moléculaire: 213,148 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10565804
Numéro CAS: 864246-02-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR