Imprimer

1-Acetyl-2-azetidinecarboxylic acid

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR451020-1GEA 1160 EUR
APOSOR451020-1G
1-Acetyl-2-azetidinecarboxylic acid
1-Acetyl-2-azetidinecarboxylic acid
Formule: C₆H₉NO₃
Poids moléculaire: 143,141 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11849023
Numéro CAS: 474013-98-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR