Imprimer
3-(4-Chlorophenoxy)azetidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR451023-1GEA 482 EUR
APOSOR451023-1G
3-(4-Chlorophenoxy)azetidine hydrochloride
3-(4-Chlorophenoxy)azetidine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀ClNO·ClH
Poids moléculaire: 220,096 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277797
Numéro CAS: 490021-97-1