Imprimer
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-ethanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR451031-5GEA 655 EUR
APOSOR451031-5G APOSOR451031-1G APOSOR451031-10G
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-ethanone 95%
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-ethanone
Formule: C₅H₉NO₂
Poids moléculaire: 115,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366667
Numéro CAS: 118972-96-6