Imprimer

1-Boc-3-amino-3-azetidinecarboxylic acid

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR451032-1GEA 1250 EUR
APOSOR451032-1G
1-Boc-3-amino-3-azetidinecarboxylic acid
1-Boc-3-amino-3-azetidinecarboxylic acid
Formule: C₉H₁₆N₂O₄
Poids moléculaire: 216,234 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18375110
Numéro CAS: 1262412-13-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR