Imprimer
N-Cyclobutyl-tetrahydro-2H-pyran-4-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR451044-1GEA 1250 EUR
APOSOR451044-1G
N-Cyclobutyl-tetrahydro-2H-pyran-4-amine
N-Cyclobutyl-tetrahydro-2H-pyran-4-amine
Formule: C₉H₁₇NO
Poids moléculaire: 155,237 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059244
Numéro CAS: 885280-95-5