Imprimer
(S)-2-(N-Boc-aminomethyl)morpholine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR451056-500MGEA 960 EUR
APOSOR451056-500MG
(S)-2-(N-Boc-aminomethyl)morpholine
(S)-2-(N-Boc-aminomethyl)morpholine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₃
Poids moléculaire: 216,277 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12545849
Numéro CAS: 875551-59-0