Imprimer
(R)-4-Boc-3-(aminomethyl)-morpholine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR451064-1GEA 1540 EUR
APOSOR451064-1G
(R)-4-Boc-3-(aminomethyl)-morpholine
(R)-4-Boc-3-(aminomethyl)-morpholine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₃
Poids moléculaire: 216,277 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739119
Numéro CAS: 1187929-33-4