Imprimer
(S)-2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR451067-1GEA 221 EUR
APOSOR451067-1G
(S)-2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride
(S)-2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₂·ClH
Poids moléculaire: 167,634 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294688
Numéro CAS: 141196-38-5