Imprimer
3-Cyclobutylalanine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR451069-1GEA 401 EUR
APOSOR451069-1G APOSOR451069-5G
3-Cyclobutylalanine 95%
3-Cyclobutylalanine
Formule: C₇H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 143,184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264349
Numéro CAS: 4426-06-6