Imprimer

Spiro[cyclobutane-1,3'-indoline] hydrochloride

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


APOSOR451074-500MGEA 1090 EUR
APOSOR451074-500MG
Spiro[cyclobutane-1,3'-indoline] hydrochloride
Spiro[cyclobutane-1,3'-indoline] hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₃N·ClH
Poids moléculaire: 195,689 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28023681
Numéro CAS: 32670-02-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR