Imprimer
(2S)-2-Amino-2-cyclobutylethan-1-ol hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR451078-500MGEA 1320 EUR
APOSOR451078-500MG
(2S)-2-Amino-2-cyclobutylethan-1-ol hydrochloride
(2S)-2-Amino-2-cyclobutylethan-1-ol hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
Poids moléculaire: 151,634 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28975217
Numéro CAS: 1259702-72-1