Imprimer

N-(Cyclopropylmethyl)-4-chloro-benzylamine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


APOSOR451088-1GEA 1160 EUR
APOSOR451088-1G
N-(Cyclopropylmethyl)-4-chloro-benzylamine
N-(Cyclopropylmethyl)-4-chloro-benzylamine
Formule: C₁₁H₁₄ClN
Poids moléculaire: 195,689 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11140255
Numéro CAS: 1019506-76-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR