Imprimer

(S)-2-Benzylpiperazine dihydrochloride

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR451101-1GEA 469 EUR
APOSOR451101-1G
(S)-2-Benzylpiperazine dihydrochloride
(S)-2-Benzylpiperazine dihydrochloride
Formule: C₁₁H₁₆N₂·2ClH
Poids moléculaire: 249,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09954328
Numéro CAS: 208655-19-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR