Imprimer
2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR451109-1GEA 787 EUR
APOSOR451109-1G
2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride
2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO·ClH
Poids moléculaire: 137,608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18839092
Numéro CAS: 1306603-98-4