Imprimer
4-(Cyclopropylmethoxy)-benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR451114-5GEA 1650 EUR
APOSOR451114-5G
4-(Cyclopropylmethoxy)-benzoic acid
4-(Cyclopropylmethoxy)-benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Poids moléculaire: 192,211 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11156580
Numéro CAS: 355391-05-8