Imprimer

(R)-2-Cyclobutylglycine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


APOSOR451130-1GEA 951 EUR
APOSOR451130-1G
(R)-2-Cyclobutylglycine
(R)-2-Cyclobutylglycine
Formule: C₆H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 129,157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436201
Numéro CAS: 49607-10-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR