Imprimer
8-(Bromomethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR451150-1GEA 735 EUR
APOSOR451150-1G APOSOR451150-250MG
8-(Bromomethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
8-(Bromomethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Formule: C₉H₁₅BrO₂
Poids moléculaire: 235,118 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847773
Numéro CAS: 74286-87-6