Imprimer
8-(Iodomethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR451151-1GEA 960 EUR
APOSOR451151-1G
8-(Iodomethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
8-(Iodomethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Formule: C₉H₁₅IO₂
Poids moléculaire: 282,119 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26387804
Numéro CAS: 625114-56-9