Imprimer
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR451160-10GEA 0 EUR
APOSOR451160-10G APOSOR451160-5G APOSOR451160-1G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid 95%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₄O₄
Poids moléculaire: 186,205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847571
Numéro CAS: 66500-55-8