Imprimer

3-Cyclopropylalanine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


APOSOR451166-5GEA 391 EUR
APOSOR451166-5G
3-Cyclopropylalanine
3-Cyclopropylalanine
Formule: C₆H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 129,157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02666085
Numéro CAS: 15785-52-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR