(R)-3-Benzyloxypyrrolidine hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₅NO·ClH Poids moléculaire: 213,704 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09261313 Numéro CAS: 927819-90-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...