Imprimer

Boc-(R)-3-Cyclopentylalanine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR451201-1GEA 149 EUR
APOSOR451201-1G
Boc-(R)-3-Cyclopentylalanine
Boc-(R)-3-Cyclopentylalanine
Formule: C₁₃H₂₃NO₄
Poids moléculaire: 257,326 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094882
Numéro CAS: 219819-74-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR