Boc-(R)-2-Cyclopentylglycine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₂₁NO₄ Poids moléculaire: 243,299 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00671402 Numéro CAS: 156881-63-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...