Imprimer

1-Aminoindan-1-carboxylic acid

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR451226-1GEA 1020 EUR
APOSOR451226-1G
1-Aminoindan-1-carboxylic acid
1-Aminoindan-1-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 177,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800595
Numéro CAS: 3927-71-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR