Imprimer

4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-benzoic acid

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR451237-1GEA 213 EUR
APOSOR451237-1G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-benzoic acid
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
Poids moléculaire: 216,236 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425153
Numéro CAS: 185252-69-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR