2-Methylbenzofuran-6-ol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₈O₂ Poids moléculaire: 148,159 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09908136 Numéro CAS: 54584-24-6 |