Imprimer
5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR452016-500MGEA 350 EUR
APOSOR452016-500MG APOSOR452016-1G
5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine 97%
5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₂ClNO₃
Poids moléculaire: 229,66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05227941
Numéro CAS: 603105-71-1